missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Advanced TC™ Zellkulturschale
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
60 mm
Arbeitsvolumen (metrisch):
6 bis 7 ml
Höhe (metrisch):
15 mm
Beschreibung
- Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
- Optimierte Zelladhäsion
- Höherer Zellertrag
- Homogenes Zellwachstum
- Höhere Transgenaktivität
- Verbesserte Assay-Konsistenz
- Nicht-biologische Oberfläche, steril
- Einlegeboden
Specifikationer
Specifikationer
| Verschlussfarbe | Durchsichtig |
| Verschluss inklusive | Inklusive Verschluss |
| Verschlussmaterial | Polystyrol |
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 28 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Kulturfläche | 21 cm² |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rund |
| Sterilität | Steril |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering