Learn More
Advantame, TRC
Artikelnummer. 30012901
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012901 10 mg 10 Milligramm
30004830 25 mg 25 Milligramm
30011858 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012901 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA30700010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 245650-17-3
Synonym L-Phenylalanine, N-[3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)propyl]-L-α-aspartyl-, 2-methyl ester, hydrate (1:1)∣L-Phenylalanine, N-[3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)propyl]-L-α-aspartyl-, 2-methyl ester, monohydrate (9CI)∣Advantame
Spezifikation
Reinheit >95% (HPLC)
Format Neat
Summenformel C24H30N2O7
Molekulargewicht 458.5
InChI-Schlüssel YTKBWWKAVMSYHE-OALUTQOASA-N
SMILES COC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NCCCC1=CC(O)=C(OC)C=C1
IUPAC-Name (3S)-3-{[3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)propyl]amino}-3-{[(2S)-1-methoxy-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]carbamoyl}propanoic acid
Menge 10 mg
Molekulargewicht (g/mol) 458.51
Versandbedingung Room Temperature