Learn More
Motic™ AE31 Hauptstativ, binokulares Mikroskop
Bauen Sie Ihr eigenes binokulares Inversmikroskop mit innovativer Konstruktion. Der Motic™ AE31 Hauptkörper, binokulares Mikroskop, ist Teil eines modularen Systems, das CCSI-Optik, innovatives mechanisches Design, hohe Flexibilität und optische Brillanz umfasst.
Marke: Motic™ 1100100200602
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Description
- Binokularkopf Typ Siedentopf, 45º geneigt.
- Zur Seite gerichteter fünffacher Objektivrevolver
- Koaxiale Grob- und Feinfokussierungseinstellung
- Hart beschichteter Tisch.
- Köhler-Beleuchtung Quarz-Halogen 6 V/30 W mit externem Lampengehäuse und Helligkeitsregler.
- Auto-OFF- und Lichtspeicherfunktion.
- Stromversorgung 100 V bis 240 V (CE).
- 45 mm blaue, Mattlglas- und grüne Interferenzfilter.
- Sechskant-Inbusschlüssel, Vinylstaubschutzabdeckung und Netzkabel.
Specifications
Automatische Abschaltung und Lichtspeicherfunktion, 45 mm-Interferenzfilter aus grünem und blauem, geschliffenem Glas, Inbusschlüssel, Staubschutzabdeckung aus Vinyl und Netzkabel. | |
100/240 V (CE) | |
Siedentopf Binokular, 45° geneigt |
Zur Seite gerichteter fünffacher Objektivrevolver | |
Koehler Quarz-Halogen mit externem Lampengehäuse und Intensitätskontrolle 6 V/30 W | |
Trinokular-Mikroskopkopf |