Learn More
Motic™ AE31 Hauptstativ, trinokulares Mikroskop
Click to view available options
Kopfausführung:
Siedentopf Trinokular, 45° geneigt (Lichtteilung 100:0/20:80)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Trinokularkopf, Typ Siedentopf, 45º geneigt (Lichtzerlegung 100 :0/20:80).
- Zur Seite gerichteter fünffacher Objektivrevolver
- Koaxiale Grob- und Feinfokussierungseinstellung.
- Hart beschichteter Tisch.
- Köhler-Beleuchtung Quarz-Halogen 6 V/30 W mit externem Lampengehäuse und Helligkeitsregler.
- Auto-OFF- und Lichtspeicherfunktion.
- Stromversorgung 100 V bis 240 V (CE).
- 45 mm blaue, Mattlglas- und grüne Interferenzfilter.
- Sechskant-Inbusschlüssel, Vinylstaubschutzabdeckung und Netzkabel.
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Automatische Abschaltung und Lichtspeicherfunktion, 45 mm-Interferenzfilter aus grünem und blauem, geschliffenem Glas, Inbusschlüssel, Staubschutzabdeckung aus Vinyl und Netzkabel. |
| Objektivrevolver | Zur Seite gerichteter fünffacher Objektivrevolver |
| Elektrische Anforderungen | 100/240 V (CE) |
| Beleuchtungsart | Koehler Quarz-Halogen mit externem Lampengehäuse und Intensitätskontrolle 6 V/30 W |
| Kopfausführung | Siedentopf Trinokular, 45° geneigt (Lichtteilung 100:0/20:80) |
| Produkttyp | Trinokularer Mikroskopkopf |