Learn More
Motic™ AE31E Binokularmikroskop
Beschreibung
- Farbkorrigiertes Infinity-Optiksystem
- Automatische Abschaltfunktion über IR-Sensor
- Speicherfunktion für Licht
- Neue Generation von Planachromatischen LWD-Objektiven
- Upgrade-Optionen – ausgestattet für Fluoreszenzmikroskopie
- Gehäuse für Quarzhalogenlampen mit 12 V/100 W
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Phasenschieber Ph1, Hellfeld, Zentrierteleskop, blauer Filter (AD 45 mm), Interferenzfilter grün (AD 45 mm) und mattiertes Glas (AD 45 mm) |
| Kondensatortyp | ELWD NA 0.30-Kondensator |
| Vergrößerungsleistung | 4X, 10X, 20X, 40X |
| Objektivausführung | CCIs plan-achromatisch, CCIS plan-achromatische Phase |
| Objektivrevolver | 5-facher Revolver an der Seite |
| Elektrische Anforderungen | 100/240 V, VDE-Stecker (CE) |
| Eyepiece | Weitfeld-Brille N-WF10X / 22 mm mit Dioptrieneinstellung an beiden Okularen, inkl. Augenmuscheln |
| Beleuchtungsart | Halogen |
| Produkttyp | Binokulares Inversmikroskop |