Learn More
AEBSF-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | AEBSF Hydrochloride |
| CAS | 30827-99-7 |
| Summenformel | C8H11ClFNO2S |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride, p-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride, Pefabloc, Pefabloc SC, Pefabloc SC Plus |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H |
| SMILES | c1c[n+]2c(cc1)c3[n+](cccc3)CC2 |
| IUPAC-Name | 4-(2-aminoethyl)benzolesulfonylfluorid;Hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 239.69 |