Learn More
HALYARD™ AERO CHROME™ Hochleistungs-OP-Kittel
Artikelnummer. 30274682 Alle ansehen Halyard Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
2XL
2XL, XL
Groß, extra lang
L
XL
XL, XL lang
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
28 Stück
30 Stück
32 Stück
36 Stück
40 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Sterilität Packungsgröße
30274682 L Unsteril 40 Stück
30274725 XL Unsteril 32 Stück
30274736 2XL Unsteril 32 Stück
30274651 L Steril 30 Stück
30274705 XL Steril 28 Stück
30274656 Groß, extra lang Steril 30 Stück
30274668 XL, XL lang Steril 30 Stück
30274657 Groß, extra lang Unsteril 36 Stück
30274722 XL, XL lang Unsteril 32 Stück
30274767 2XL, XL Unsteril 30 Stück
30274704 2XL, XL Steril 28 Stück
30274695 2XL Steril 28 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 30274682 Lieferant HALYARD™ Lieferanten-Nr. 48392
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Hochleistungs-OP-Kittel vereint Komfort, Weichheit und Atmungsaktivität mit einem hohen Schutz vor Krankheitserregern und Flüssigkeiten, einschließlich Chemotherapeutika.
  • Die AERO CHROME™ ist der Höhepunkt der Expertise von HALYARD in der Entwicklung von Hochleistungsbekleidung für kritische Anwendungen im Gesundheitswesen.™ Die Schutzkittel bieten eine außergewöhnliche Kombination aus Schutz, Atmungsaktivität und Komfort.
  • Roter Kragen: Erkennt leicht ein Hochleistungskleid
  • Atmungsaktives Rückenteil: Maximale Luftzirkulation für angenehm kühlen Tragekomfort
  • Weicher, leichter und atmungsaktiver Stoff: sorgt dafür, dass die Mitarbeiter geschützt sind und sich gleichzeitig kühl und wohl fühlen.
  • Geringe Fusselbildung: Hilft, das Risiko einer Wundkontamination und Infektion zu verringern
  • Erfüllt die hohen Leistungsanforderungen gemäß EN13795-1:2019: Gewährleistet überlegenen Schutz
  • Trifft AAMI Standard der Stufe 4: bietet den höchsten Schutz vor Flüssigkeiten und Mikroorganismen in den kritischen Zonen
  • Nach 240 Minuten Einwirkung von 52 Chemotherapeutika wurde kein Durchbruch festgestellt.
  • Raglanärmel für zusätzlichen Komfort und optimale Bewegungsfreiheit
  • Erhältlich steril und unsteril
  • Steriler Kittel einzeln verpackt und mit 2 Handtüchern für zusätzlichen Komfort
  • Nicht sterile Kittel werden lose in einem Beutel verpackt, um Verpackungsmüll zu reduzieren.
Spezifikation
Größe L
Geschlecht Unisex
Länge (angloamerikanisch) 125 cm
Länge (metrisch) 125 cm
Anzahl Taschen Keine
Breite (angloamerikanisch) 72 cm
Breite (metrisch) 72 cm
Produkttyp Operationskittel
Material Cool Shield Copolymer
Farbe Silber
Verschlusstyp Klettverschluss am Hals und Taillenbänder
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Stulpenform Strick
Latexfrei Ja
Ärmelausführung Raglanärmel
Zertifizierung/Konformität Verordnung (EU) 2017/745 Klasse I, EN 13795, AAMI Stufe 4, ASTM D6978-05
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Anzahl pro Packung 40