Learn More
Fisherbrand™ Spitzen mit Aerosolbarriere
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 5 μl
Format:
Racks
Packungsgröße:
960 Stück
Beschreibung
Die hervorragenden Spitzen mit Aerosolbarriere verhindern Kreuzkontaminationen
- Der einzigartige kleine Mikronfilter verhindert Aerosolverunreinigungen ohne Behinderung des Luftstroms
- Verwenden Sie Aerosolbarrierespitzen, um die Integrität des Ergebnisses zu gewährleisten
- Großpackungen sind autoklavierbar; sterile Produkte sind nicht autoklavierbar
- Durch ein unabhängiges Labor als nichtsteril zertifiziert; RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei
- Naturfarben
Verpackungscode -- BP: Großpackung; RI: Rack-Einsätze; HR: Klappgestell; HRS: Klappgestellt, steril; HR/T: Klappgestell, spurenmetallfrei; LR: Gestell mit abnehmbarem Deckel; LRS: Gestell mit abnehmbarem Deckel, steril; SR: Stapelgestell; IWS: Einzeln verpackt, steril.
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 0,1 bis 5 μl |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Naturfarben |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,2 in. |
| Länge (metrisch) | 31 mm |
| Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, DNA und Pyrogen |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Micro Point |
| Mehr anzeigen |