Learn More
Merck Aerosolmonitor, 25 mm, 0,8 μm
Artikelnummer. 10228110 Alle ansehen Merck Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gehäusematerial:
Kohlenstoff-gefülltes Polypropylen
Polystyrol
Packungsgröße:
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gehäusematerial unitSize
10228110 Polystyrol 50 Stück
10732161 Kohlenstoff-gefülltes Polypropylen 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10228110 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. MAWP025A0
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Probennahme und Partikelanalyse
Wir bieten zwei Arten dreiteiliger Aerosol-Kontaminationsmonitore für 25 mm-Filter an:
3-teiliger PS-Monitor, Typ A
  • Polystyrol-Monitor mit einem 16 mm-Mittelring und einem Luer-Slip-Vakuum-Anschluss
  • Erfordert Schlauchadapter (XX6200005).
  • Dieser Monitor ist auch ohne Membranen erhältlich.
3-teiliger PP-Monitor, Typ B
  • Leitfähiger Monitor aus kohlenstoffgefülltem Polypropylen mit einer 50 mm-Verlängerungsaufsatz
  • Vakuumanschluss mit Stecknippel-macht einen Schlauchadapter überflüssig.
  • MAWP025AC kann für die Asbestüberwachung in der Luft gemäß den NIOSH-Spezifikationen verwendet werden.
Der ABC-Wert (Average Background Particle Count) wird auf jedem Paket markiert.
Merkmale& Vorteile:
  • Entspricht den NIOSH-Standardmethoden
  • Felder, die mit ABC-Werten (Average Background Count) markiert sind
  • Vormontiert mit eingebauten Filtern
  • Erhältlich mit weißen, schwarzen oder mit Gitter versehenen Membranen in zwei Porengrößen
  • Erhältlich mit Membranen mit identischem Gewicht, um Zeit bei gravimetrischen Analysen zu sparen
  • Eine dünne Cellulose stützt und dichtet den Filter zwischen den Monitorsektionen ab, um den Probenstrom gleichmäßig über die Filteroberfläche zu verteilen
  • Anwendungsbereiche:
    Luftüberwachung, Umweltüberwachung, Überwachung der Aerosolbelastung, Asbestüberwachung
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Farbe Weiß
    Verbinder Luer-Slip für Frauen
    Material MCE
    Porengröße 0,8 μm
    Filtrationsbereich 4 cm2
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Probennahme und Partikelanalyse
    Gehäusematerial Polystyrol
    Enthält Absorptionspad
    Ausreichend für Partikel in der Luft, Spurenmetalle, Partikelfluoride
    Typ Aerosolmonitor
    Durchmesser (angloamerikanisch) 0,98 in.
    Durchmesser (metrisch) Filter 2,5 cm