Learn More
Eppendorf™ Aerosoldichte Verschlüsse
Artikelnummer. 11552225
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
85 ml-Rundbecher
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte)
11552225 85 ml-Rundbecher
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11552225 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 5702721000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.15 €
    72.10 € / 2 Stück
    Sparen 7.05 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Ersatzdeckel eignet sich für 100 ml-Rundbecher. Eppendorf™ Ersatzdeckel sind aerosoldicht.
  • Satz aus 2 Kappen
  • Aerosoldicht
  • Für runde 100 ml-Becher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 85 ml-Rundbecher
Produkttyp Kappe