Learn More
Eppendorf™ Aerosoldichte Verschlüsse
Artikelnummer. 10248861 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
100 ml-Rechteckbecher
250 ml-Rechteckbecher
DWP Becher/S-4-104
Conditionnement:
2 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10248861
Marque: Eppendorf™ 5810710006
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Diese Ersatzdeckel eignen sich für eine Vielzahl an Eppendorf™ Eimern.
  • Satz mit 2 Kappen 
  • Aerosoldicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Typ Kappe
Zur Verwendung mit (Geräte) 250 ml-Rechteckbecher
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis