Beschreibung
- Konstruktion aus Aluminium
- Aerosoldicht
- 20 min lang autoklavierbar bei 121& °C
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Aerosoldichter Deckel |
| Material | Aluminium |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | FA–45-24-11 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar bei 121 °C für 20 min |