Learn More
Eppendorf™ Aerosoldichte Deckel
Artikelnummer. 10354902
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
FA–45-24-11
FA–45-30-11
Rotor A-4-81
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
10354902 Rotor A-4-81 2 Stück
10386842 FA–45-30-11 1 Stück
10305482 FA–45-24-11 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10354902 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 5810724007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00 €
    193.00 € / 2 Stück
    Sparen 19.00 €
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gewährleisten den sicheren Verschluss verschiedenster Eppendorf Rotoren.
  • Konstruktion aus Aluminium
  • Aerosoldicht
  • 20 min lang autoklavierbar bei 121& °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Aluminium
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotor A-4-81
Autoklavierbar Autoklavierbar bei 121 °C für 20 min
Produkttyp Aerosoldichter Deckel