Learn More
Eppendorf™ Aerosoldichte Deckel
Artikelnummer. 10386842 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
FA–45-24-11
FA–45-30-11
Rotor A-4-81
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 10386842
Marke: Eppendorf™ 5490025806
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Gewährleisten den sicheren Verschluss verschiedenster Eppendorf Rotoren.
  • Konstruktion aus Aluminium
  • Aerosoldicht
  • 20 min lang autoklavierbar bei 121& °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Aerosoldichter Deckel
Material Aluminium
Zur Verwendung mit (Geräte) FA–45-30-11
Autoklavierbar Autoklavierbar bei 121 °C für 20 min