Learn More
Eppendorf™ Aerosoldichte Deckel
Gewährleisten den sicheren Verschluss verschiedenster Eppendorf Rotoren.
112.00 € - 235.20 €
Spezifikation
Typ | Aerosoldichter Deckel |
---|---|
Material | Aluminium |
Autoklavierbar | Autoklavierbar bei 121 °C für 20 min |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10354902
|
Eppendorf™
5810724007 |
Rotor A-4-81 |
199.00 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10386842
|
Eppendorf™
5490025806 |
FA–45-30-11 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10305482
|
Eppendorf™
5490063007 |
FA–45-24-11 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Konstruktion aus Aluminium
- Aerosoldicht
- 20 min lang autoklavierbar bei 121& °C
Spezifikation
Aerosoldichter Deckel | |
Aluminium | |
Autoklavierbar bei 121 °C für 20 min |