Learn More
Thermo Scientific™ Aesculin-Blutagar (modifiziert)
Artikelnummer. 10669244
Change view
Click to view available options
Menge:
10/Pckg.
Füllgewicht:
17.5 g ± 5 %
Artikelnummer. Menge Füllgewicht
10669244 10/Pckg. 17.5 g ± 5 %
1 options
Artikelnummer. 10669244
Marke: Thermo Scientific™ PB5023A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Isolieren und differenzieren Sie Rindermastitis verursachende Bakterien auf Thermo Scientific™ Aesculin-Blutagarplatten.
Isolieren und differenzieren Sie Erreger der Rindermastitis mit Thermo Scientific™ Aesculin-Blutagar (modifiziert). Aufgrund des relativ hohen Agargehalts zeigt das Medium eine hohe Gelfestigkeit, sodass alle Viertelgemelksproben auf einer Platte für bessere Effizienz verteilt werden können. Der Zusatz von Blut im Medium gewährleistet das Wachstum von Staphylokokken und Streptokokken und erlaubt die direkte Erkennung von Enterokokken und S. uberis durch Aesculin-Spaltung.
Mastitis in Rindern verursacht große Verluste in der Milchwirtschaft. Nach Fruchtbarkeitsstörungen sind Eutererkrankungen die zweithäufigste Ursache für Todesfälle bei Milchkühen. Die bakteriologische Untersuchung von Milchproben ist das wichtigste diagnostische Mittel bei der Erkennung von Eutererkrankungen. Aesculin-Blutagar unterstützt die Isolierung der häufigsten bakteriellen Pathogene, die mit Mastitis in Verbindung stehen.
  • Unterstützt das Wachstum von Staphylokokken und Streptokokken
  • Erlaubt die direkte Erkennung von Enterokokken und S. uberis.
  • Gebrauchsfertiges praktisches Fertigmedium
  • Die Viertelgemelksproben können auf einer einzigen Platte verteilt werden.
Über 130 verschiedene Mikroorganismen wurden im Zusammenhang mit Mastitis bei Rindern aus Milchproben isoliert; allerdings fällt nur eine kleine Anzahl an Bakterien unter die häufigsten bakteriellen Pathogene: Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, S. dysgalactiae und S. uberi sowie andere Streptokokken- und Coliform-Bakterien.
Der Zusatz von Blut im Aesculin-Blutagar gewährleistet das Wachstum von Staphylokokken und Streptokokken und erlaubt die direkte Erkennung von Enterokokken und S. uberis durch Aesculin-Spaltung. Das Wachstum von Coliform-Bakterien, Pseudomonaden und Hefen ist ebenfalls auf dem nicht-selektiven Agar möglich. Im Vergleich zu Coliform-Bakterien wachsen Streptokokken sowie Hefen in kleineren Kolonien als beispielsweise auf Columbia-Agar mit Schafblut.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 6°bis 12 °C
Format 90 mm-Platte
Produkttyp Agar
Füllgewicht 17.5 g ± 5 %
Verpackungsart Verpackt in einer einzelnen Folienverpackung auf Zellulosebasis
Menge 10/Pckg.