Learn More
Lovibond™ AF 415 Alkalinity Caustic/P MINIKIT
Beschreibung
Sie sind anwenderfreundlich und für eine Vielzahl von Anwendungen in der Wasseranalyse geeignet. Dank verschiedener Testverfahren sind die MINIKITs vor allem eines: Ein zuverlässiger Begleiter.
Verschiedene Testverfahren
Für die MINIKITs stehen verschiedene Testverfahren zur Verfügung:
Wählen Sie zwischen manuellen Testverfahren, Trübungs- oder Tablettenzählverfahren oder dem sogenannten Geschwindigkeitstest.
Intuitive Anwendung
Ob Profi oder Laie: Mit dem MINIKIT erzielt jeder fehlerfreie und zuverlässige Ergebnisse.
Lange Lebensdauer
Die in den MINIKITs verwendeten Reagenzien haben eine Haltbarkeit von 5 Jahren. Und das Beste: Sie unterliegen keinerlei Transportbeschränkungen.
Direkt verwendbar
Neben dem Testkit in einer stabilen Kunststoffbox enthält der Lieferumfang auch einen Messbecher, das erforderliche Zubehör und Tablettenreagenzien für ca. 30 Tests.
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | P-Alkalinität |
| Bereich | 20 bis 500 mg/l als CaCO3 |
| Typ | Testkit |