Learn More
AFF4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7206286 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16863414 20 μL 20 Mikroliter
16853414 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16863414
Marke: Proteintech 146621AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The protein encoded by this gene belongs to the AF4 family of transcription factors involved in leukemia. It is a component of the positive transcription elongation factor b (P-TEFb) complex. A chromosomal translocation involving this gene and MLL gene on chromosome 11 is found in infant acute lymphoblastic leukemia with ins.
Spezifikation
Antigen AFF4
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.15 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen AFF4
Gen-Zugriffsnummer Q9ESC8, Q9UHB7
Gen-Alias AF4/FMR2 family member 4, AF4/FMR2 family, member 4, AF5Q31, AFF4, MCEF, Protein AF 5q31
Gensymbole AFF4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen AFF4 Fusion Protein Ag6336
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 27125, 303132, 93736
Zielspezies Mouse, Rat, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG