Learn More
Invitrogen™ Shrimp Alkalische Phosphatase (SAP)
Artikelnummer. 15533687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 U
500 U
5000 U
Packungsgröße:
1000 Einheiten
500 Einheiten
5000 Einheiten
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15533687 500 U 500 Einheiten
15523687 1000 U 1000 Einheiten
15543687 5000 U 5000 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15533687 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 78390500UN
Proteomik vorantreiben
Verwenden Sie den Aktionscode 28003
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Behandeln Sie nicht integrierte dNTPs in PCR-Reaktionen, um Vorlagen für DNA-Sequenzierung oder SNP-Analyse vorzubereiten. Shrimp-Alkalin-Phosphatase (SAP) ist in molekularbiologischen Anwendungen wie der Dephosphorylierung phosphorylierter DNA oder RNA-Enden für die anschließende Verwendung beim Klonen oder der Endmarkierung von Sonden nützlich.
  • 100 % Wärme-inaktiviert in 5 min bei 65 °C
  • Deutlich verbesserte Lagerstabilität bei niedrigeren Temperaturen
  • Sehr hohe spezifische Aktivität (siehe Abb. 3)
  • Entfernt 5’-Phosphate aus DNA, RNA, dNTPs und Proteinen
  • Gereinigt aus einer rekombinanten Quelle
  • Kann direkt zu Restriktionsenzymverdauen hinzugefügt werden
  • Keine Vektorreinigung erforderlich
  • Erfordert kein zusätzliches Zink oder andere Zusätze für die Aktivität
  • Arbeitet direkt in vielen verschiedenen Puffern
  • Einfache Behandlung von nicht inkorporierten dNTPs in PCR-Produkten vor DNA-Sequenzierung oder SNP-Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dephosphorylierung von DNA/RNA
Menge 500 U