missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Aflatoxin B1 Monoclonal specifically detects Aflatoxin B1 in Human, All Species samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Aflatoxin B1 |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 6A10 |
| Konjugat | DyLight 680 |
| Verdünnung | Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen |
| Gen-Alias | AFB1, AFB1-AR1, Aldoketoreductase 7 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Aflatoxin B1 DNA (against the midazole ring-opened persistent form of the major N-7 guanine adduct of AFB1). |
| Reinigungsverfahren | Protein G purified |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?