Learn More
Aflatoxin B1 Antibody (6A10), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18430334 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18430334 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18430334
Marke: Novus Biologicals NB600443MFV450
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Aflatoxin B1 Monoclonal antibody specifically detects Aflatoxin B1 in Human, All samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Dot Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Aflatoxin B1
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 6A10
Konjugat mFluor Violet 450 SE
Verdünnung Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Dot Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias AFB1, AFB1-AR1, Aldoketoreductase 7
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Aflatoxin B1 DNA (against the midazole ring-opened persistent form of the major N-7 guanine adduct of AFB1).
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human, All species
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ