Learn More
Aflatoxin B1, B2, G1, G2 und Ochratoxin A Kit 2 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318180
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 x 5 x 1 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30318180 2 x 5 x 1 mL 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30318180 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREK50000756AL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aflatoxin B1∣Aflatoxin B2∣Aflatoxin G1∣Aflatoxin G2∣Ochratoxin A
CAS 1162-65-8, 7220-81-7, 1165-39-5, 7241-98-7, 303-47-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Aflatoxin B1∣Aflatoxin B2∣Aflatoxin G1∣Aflatoxin G2∣Ochratoxin A
Versandbedingung -18 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitril
Menge 2 x 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Aflatoxin B1 2 μg/mL∣Aflatoxin B2 2 μg/mL∣Aflatoxin G1 2 μg/mL∣Aflatoxin G2 2 μg/mL∣Ochratoxin A 2 μg/mL