Learn More
Aflatoxin B1, kristallin, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteDescription
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Informationen
• Aflatoxin B1 (AFB1) gehört zu einer Gruppe von Mykotoxinen, die von Aspergillus flavus und Aspergillus parasiticus produziert werden und karzinogene Wirkung aufweisen.
• AFB1 kann die Transversion von G zu T in der dritten Position von Codon 249 des p53-Tumorsuppressor-Gens auslösen, was zu einer Mutation und Förderung des karzinogenen Prozesses führt.
Anwendungen
• Aflatoxin B1 zeigt teratogene Wirkung
• Ist ein CYP1A2-, CYP2A6-, CYP2D6- und CYP3A-Substrat und kann zur Untersuchung der CYP-Familie in Vitro- und In-vivo-Untersuchungen verwendet werden.
•Kann Immunsuppression in Tiermodellen verursachen.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Aflatoxin B1 |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 10 mg |
| Merck Index | 15, 171 |
| Formelmasse | 312.27 |