Learn More
R&D Systems™ AFM Primer
Artikelnummer. 18296681 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,5 mL
Packungsgröße:
0.50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18296681 0,5 mL 0.50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18296681 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBP171653
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produktlinie Novus
Menge 0,5 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) ChIP
Typ Primer