Learn More
Neville and More™ Afnor Plasmaflasche
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
5.4 cm
9.1 cm
Packungsgröße:
20 Stück
72 Stück
Beschreibung
- Mit Gewindehals
- Halsmaterial: Pilferproof-Glas
- Manipulationssicher
- Nicht reaktiv
- Material: Glas
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Innendurchmesser (metrisch) | 9.1 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von Plasma |
| Material | Glas (Typ 1) |
| Anzahl pro Karton | 20 |
| Volumen bis Rand (metrisch) | 1094 ml |
| Form | Kreisförmiger Querschnitt |
| Höhe (metrisch) | 2.47 cm |
| Produkttyp | Plasmaflasche |
| Verschlussgröße | 4 cm |
| Mehr anzeigen |