Learn More
AG-2/AGR2 Antibody (1C3), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18359838 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.01 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18359838 0.1 mg 0.01 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 18359838
Marke: Novus Biologicals H00010551M03
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
AG-2/AGR2 Monoclonal antibody specifically detects AG-2/AGR2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen AG-2/AGR2
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 1C3
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen-Zugriffsnummer AAH15503
Gen-Alias AG-2, AG2member 17, anterior gradient 2 homolog (Xenopus laevis), anterior gradient homolog 2 (Xenopus laevis), GOB-4, hAG-2, HPC8, secreted cement gland homolog
Wirtsspezies Mouse
Immunogen AGR2 (AAH15503.1, 1 a.a. ~ 175 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MEKIPVSAFLLLVALSYTLARDTTVKPGAKKDTKDSRPKLPQTLSRGWGDQLIWTQTYEEALYKSKTSNKPLMIIHHLDECPHSQALKKVFAENKEIQKLAEQFVLLNLVYETTDKHLSPDGQYVPRIMFVDPSLTVRADITGRYSNRLYAYEPADTALLLDNMKKALKLLKTEL
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10551
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2b κ