Learn More
Xylem AG Multi-Refraktometer-Kalibrierflüssigkeit 5 x 5 ml (UKAS/NIST)
Artikelnummer. 30484474
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Getränk (USA )
Pharma und Chemie
Saft
Soda
petrochemisch
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) Packungsgröße
30484474 Soda 25 Milliliter
30484454 Getränk (USA ) 25 Milliliter
30484476 Saft 25 Milliliter
30484471 Pharma und Chemie 25 Milliliter
30484479 petrochemisch 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Product Code. 30484474 Supplier Xylem Supplier No. 90910
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kalibrierflüssigkeit zur Kalibrierung von Refraktometern.
  • Kalibrierlösung
  • Für Refraktometer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Kalibrierlösung
Brechungsindex Gemischt
Zur Verwendung mit (Geräte) Refraktometer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Soda