Learn More
Xylem AG Refractometer Calibration Fluid 20 x 5 mL (UKAS/NIST)
Artikelnummer. 30484472
Click to view available options
Brechungsindex:
1.33659
1.34026
1.34401
1.34782
1.34968
1.35093
1.35171
1.35568
1.39986
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 30484472
Marke: Xylem 90605
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Calibration fluid for calibration of refractometers.
  • Calibration Fluid
  • For Refractometers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Calibration Fluid
Brechungsindex 1.34968
Zur Verwendung mit (Geräte) Refractometer