Learn More
Xylem AG Refraktometer-Kalibrierflüssigkeit 5 x 5 ml (UKAS/NIST)
Artikelnummer. 30484445
Change view
Click to view available options
Brechungsindex:
1.33659
1.34401
1.34782
1.34968
1.35171
1.35568
Packungsgröße:
25 Milliliter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Brechungsindex unitSize
30484445 1.34782 25 Milliliter
30484478 1.33659 25 Milliliter
30484477 1.34401 25 Milliliter
30484475 1.34968 25 Milliliter
30484460 1.35171 25 Milliliter
30484466 1.35568 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30484445 Lieferant Xylem Lieferanten-Nr. 90504
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Kalibrierflüssigkeit zur Kalibrierung von Refraktometern.
  • Kalibrierlösung
  • Für Refraktometer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Kalibrierlösung
Brechungsindex 1.34782
Zur Verwendung mit (Geräte) Refraktometer