Learn More
Xylem AG Refraktometer-Kalibrierflüssigkeit 5 x 5 ml (UKAS/NIST)
Artikelnummer. 30484478
Ansicht ändern
Click to view available options
Brechungsindex:
1.33659
1.34401
1.34782
1.34968
1.35171
1.35568
Packungsgröße:
25 Milliliter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Brechungsindex Packungsgröße
30484478 1.33659 25 Milliliter
30484477 1.34401 25 Milliliter
30484445 1.34782 25 Milliliter
30484475 1.34968 25 Milliliter
30484460 1.35171 25 Milliliter
30484466 1.35568 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30484478 Lieferant Xylem Lieferanten-Nr. 90501
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kalibrierflüssigkeit zur Kalibrierung von Refraktometern.
  • Kalibrierlösung
  • Für Refraktometer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Kalibrierlösung
Brechungsindex 1.33659
Zur Verwendung mit (Geräte) Refractometer