Learn More
AG2.5 Refractometer Calibration Fluid, Bellingham Stanley™
Click to view available options
Menge:
5 x 5 mL
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
Bellingham & Stanley bietet eine Reihe von rückführbaren Kalibriermaterialien für die Überprüfung und Kalibrierung von Refraktometern. AG-Flüssigkeiten und Kalibrieröle werden in Packungen mit 5 x 5 ml-Glasflaschen und einem UKAS-Kalibrierzeugnis geliefert, das die Werte bei 20 °C und 589.3 nm anzeigt. Diese zertifizierten Referenzmaterialien bieten eine ideale Lösung für Ihre Refraktometer-Kalibrierung. Quarz-Kontrollplatten (QCP) werden auch zur Überprüfung und Kalibrierung von Polarimetern angeboten und mit einem Konformitätszeugnis geliefert, das die Natrium-und NIR-Werte sowohl für Winkel- als auch für Zuckerwaagen anzeigt. Ein Thermoblock ist für die Verwendung mit Bellingham- und Stanley ADP-Polarimetern erhältlich. Der externe Temperatursensor ermöglicht den Quarztemperaturausgleich. QCPs sind optional mit UKAS-Kalibrierzeugnis mit PTB-Rückverfolgbarkeit erhältlich. Für andere Temperaturen als 20 °C sind sowohl RI- als auch Brix-Werte auf der Hersteller-Website verfügbar'.
- RI- und Brix-Werte
- Große Auswahl an Werten
- 12 Monat gültig
- UKAS-Kalibrierzeugnis
- Rückführbar auf NIST und ICUMSA
Spezifikation
Spezifikation
| Analysenzertifikat | UKAS Certificate of Calibration/Traceable to NIST and ICUMSA |
| Menge | 5 x 5 mL |