Learn More
Terumo™ Agani™ Sicherheitsnadel
Artikelnummer. 17278066
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
25G
25 G
26 G
27 G
30 G
Länge (metrisch):
9 mm
13 mm
16 mm
25 mm
38 mm
Farbe:
Blau
Braun
Cremefarben
Gelb
Grau
Grün
Orange
Rosa
Schwarz
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Länge (metrisch) Farbe unitSize
17278066 20 G 38 mm Gelb 100 Stück
17238066 18 G 25 mm Rosa 100 Stück
17248066 19 G 25 mm Cremefarben 100 Stück
17258066 19 G 38 mm Cremefarben 100 Stück
17268066 20 G 25 mm Gelb 100 Stück
17288066 21 G 25 mm Grün 100 Stück
17298066 21 G 38 mm Grün 100 Stück
17208076 22 G 25 mm Schwarz 100 Stück
17218076 22 G 38 mm Schwarz 100 Stück
17228076 23 G 25 mm Blau 100 Stück
17238076 23 G 38 mm Blau 100 Stück
17248076 25 G 16 mm Orange 100 Stück
17258076 25 G 25 mm Orange 100 Stück
17268076 25G 38 mm Orange 100 Stück
17278076 26 G 9 mm Braun 100 Stück
17288076 26 G 13 mm Braun 100 Stück
17298076 27 G 13 mm Grau 100 Stück
17208086 30 G 13 mm Gelb 100 Stück
18 options
Artikelnummer. 17278066
Marke: Terumo™ 8SAN2038R1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Sicherheitsmechanismus mit zuverlässiger schutz vor scharfen und spitzen gegenständen durch einhändige aktivierung.
  • Die hypodermischen Agani™ Sicherheitsnadeln sind in Kombination mit einer handelsüblichen Luer-Slip- oder Luer-Lock-Spritze für die Aspiration und Injektion von Flüssigkeiten für medizinische Zwecke vorgesehen.
  • Nach dem Herausziehen der Nadel aus dem Körper kann die angebrachte Nadelschutzvorrichtung verwendet werden, um die Nadel unmittelbar nach dem Gebrauch abzudecken, und das Risiko eines versehentlichen Nadelstichs zu minimieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Gelb
Kanülen-Gauge 20 G
Latexfrei Ja
Länge (metrisch) 38 mm
Einwegprodukt Ja
Graduated Nein
Sterilität Steril