Learn More
MP Biomedicals™ Agar, bakteriologische Qualität
Artikelnummer. 11456642 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11456642
Marke: MP Biomedicals™ 0215017880
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Speziell gereinigt, um für die Herstellung von Festkulturmedien für mikrobiologische und bakteriologische Anwendungen zum Einsatz kommen zu können.
  • Aus Rhodophyceae (Rotalge) gewonnen
  • Bakteriologischer Gütegrad
  • Weißes bis hellgelb
  • 100-Mesh-Pulver
  • CAS Nr.: 9002-18-0
  • EG-Nr. 232-658-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weißgrau
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Form Pulver
Güte Bakteriologisch
Produkttyp Agar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Herstellung von Festkulturmedien für mikrobiologische und bakteriologische Anwendungen
Menge 100 g
Spezies Rote Alge Rhodophyceae