Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agar, für Pflanzenzellkultur getestet
Artikelnummer. 11342699
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11342699
Marke: Thermo Scientific Chemicals H26724.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Als Medium in der Bakteriologie und Pflanzenbiologie, Abdruckmaterial in der Zahnmedizin, Bio-Dünger im biologischen Landbau und Salzbrücken in der Elektrochemie. Es kann zur Messung der Motilität und Mobilität von Mikroorganismen aufgrund der porösen Natur der Gelform eines Agar- oder Agarose-Mediums verwendet werden.
Agar is the most suited solidifying agent for scientific applications that require incubation temperatures closer to human body temperature. Agar is used as a medium in bacteriology and plant biology, impression material in dentistry, biofertilizer in organic farming, and salt bridges in electrochemistry. It can be used to measure the motility and mobility of microorganism owing to the porous nature of the gel form of an agar or agarose medium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Pulver
Verpackungsart Kunststoffflasche
Menge 100 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch; feuchtigkeitsempfindlich