Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarpulver
Artikelnummer. p-4408666
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11479632
Marke: Thermo Scientific Chemicals A10752.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 9002-18-0 | C14H24O9 | 336.337 g/mol
Agar is the most suited solidifying agent for scientific applications that require incubation temperatures closer to human body temperature. Agar is used as a medium in bacteriology and plant biology, impression material in dentistry, biofertilizer in organic farming, and salt bridges in electrochemistry. It can be used to measure the motility and mobility of microorganism owing to the porous nature of the gel form of an agar or agarose medium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Agar ist das am besten geeignete Verfestigungsmittel für wissenschaftliche Anwendungen, die Inkubationstemperaturen erfordern, die näher an der menschlichen Körpertemperatur liegen. Agar wird als Medium in der Bakteriologie und Pflanzenbiologie, als Abformmaterial in der Zahnheilkunde, als Biodünger in der organischen Landwirtschaft und als Salzbrücke in der Elektrochemie eingesetzt. Es kann zur Messung der Motilität und Mobilität von Mikroorganismen aufgrund der porösen Natur der Gelform eines Agar- oder Agarose-Mediums verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bei Temperaturen zwischen 95 0C und 100 0C. Unlöslich in kaltem Wasser.
Hinweise
Eine längere Exposition gegenüber hohen Temperaturen kann Agarpulver abbauen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-18-0
Summenformel C14H24O9
Molekulargewicht (g/mol) 336.337
MDL-Nummer MFCD00081288
InChI-Schlüssel GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Synonym agar, agar, pure, powder, agar agar bacteriological, 3r,4s,5s,6r-2-4r,5s-4-hydroxy-3-methyl-2,6-dioxabicyclo 3.2.1 octan-8-yl oxy-6-hydroxymethyl-4-methoxyoxane-3,5-diol
PubChem CID 71571511
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(4R,5S)-4-hydroxy-3-methyl-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-4-methoxyoxan-3,5-diol
SMILES CC1C(C2C(C(O1)CO2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)OC)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agar
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at temperatures between 950C and 1000C. Insoluble in cold water.