Learn More
Melford Agarose
Artikelnummer. 30017984
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30017984 500 g 500 Gramm
30017982 1 kg 1 Kilogramm
30017981 100 g 100 Gramm
30017983 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30017984 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. A20090500.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Agarose in Molekularbiologie-Qualität.
Agarose in Molekularbiologie-Qualität. Hohe Reinheit für die präparative und analytische Elektrophorese von Nukleinsäuren ≥ 1000 bp. Bildet bei niedriger Konzentration ein festes Gel. Das Produkt ist RNase-/DNase-frei.
Gelstärke, 1%: ≥ 1200 g/ cm²
Gelstärke, 1,5 %: ≥ 2700 g/ cm²
Gelierpunkt: 35 °C bis 37 °C
Schmelzpunkt: 87 °C bis 89 °C
EEO: 0,09 bis 0,12
Sulfat: ≥ 0,03 %
Trocknungsverlust: < 10%
DNA-Bindung: Keine nachgewiesen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose
CAS 9012-36-6
Menge 500 g
Güte Molekularbiologie