Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose-Beads, 4 % B-CL (quervernetzt)
Artikelnummer. 15455017
Change view
Click to view available options
Menge:
1.000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15455017 1.000 ml 1000 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 15455017
Marke: Thermo Scientific Chemicals H32305.AU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 61970-08-9
Flammpunkt 38 °C (100 °F)
Siedepunkt 100 °C
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Typ Agarose-Bead
Menge 1.000 ml
Summenformel C18H19N5O
InChI-Schlüssel CQZVJEKKNHOFNB-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)C(CO)NC1=NN2C(C=C1)=NC=C2C1=CC=C(C=C1)C#N
IUPAC-Name 4-{6-[(1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl)amino]imidazo[1,2-b]pyridazin-3-yl}benzonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 321.38