Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose, für die Biochemie, reines Pulver (Mr = -0.17)
Artikelnummer. 10472825 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10472825 100 g Glasflasche 100 Gramm
10154860 25 g Glasflasche 25 Gramm
10380304 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10472825 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 239021000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9012-36-6
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
MDL-Nummer MFCD00081294
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose
Namenshinweis Pure powder (Mr = - 0.17), For biochemistry
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
Menge 100 g
Elektroendosmose (EEO) 0.16 to 0.19 (-Mr)
Gelierungstemperatur 34.5° to 37.5°C (1.5% sol.)
Gelstärke >2000g/cm2 (1.5% gel)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
Güte Biochemie