Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose, Elektrophoresequalität
Artikelnummer. 15437889
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15437889 250 g 250 Gramm
15427889 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437889 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J66501.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.24 €
    387.65 € / 250 Gramm
    Sparen 83.59 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9012-36-6
Standard agarose suitable for most general applications. Good gel strength and clarity. Agarose is useful in separation of nucleic acids electrophoretically because agarose gels have larger pore sizes than cross linked acrylamide gels at low concentrations and in chromatographic separations by either beading the agarose or cross-linking it.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Standard-Agarose, geeignet für die meisten allgemeinen Anwendungen. Gute Gelstärke und -klarheit. Agarose eignet sich für die elektrophoretische Trennung von Nukleinsäuren, da Agarose-Gele bei niedrigen Konzentrationen größere Porengrößen als quervernetzte Acrylamid-Gele haben, und für chromatographische Trennungen entweder durch Beading oder durch Crosslinking der Agarose.
Löslichkeit
In Wasser löslich (10 g/l).
Hinweise
Gelstärke (1.5 % w/v): >1120 g/cm^2; Geliertemperatur: 36 bis 39 °C; EEO: <0.12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
MDL-Nummer MFCD00081294
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 87°C to 89°C
Farbe Weiß
Menge 250 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch; feuchtigkeitsempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(10g/L).
Güte Elektrophorese