Learn More
Farbstoff für die Agarose-Gelbeladung (6x), auf Glycerinbasis, frei von Bromphenol, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
25 Milliliter
50 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Agarose gel loading dye |
| Namenshinweis | glycerol based, bromophenol free |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 6X |
| Menge | 25 ml |
| MDL-Nummer | MFCD00675058 |