Learn More
Agarose, höhe Auflösung, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11456960 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11456960 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11456960 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 11AGAR0050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.00 €
    242.55 € / 50 Gramm
    Sparen 12.45 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Agarose, hochauflösend, molekularbiologischer Gütegrad, weißes Pulver
  • Hochauflösende Agarose ist eine Agarose mit intermediärem Schmelz- und Gelierpunkt, die überlegene Siebeigenschaften aufweist.
  • Sie wird zur Herstellung von analytischen Gelen und zur Auftrennung von DNA-Fragmenten unter 1000 bp empfohlen. Sie ist auch ideal zur Auftrennung kleiner DNA-Fragmente bis zu 20 bp in 6%igen Gelen.
  • Löst Fragmente, die sich nur um 2 bp in der Größe unterscheiden.
  • Seine Verwendung vermeidet die Notwendigkeit von PAGE Southern, und durch sie können Northern Transfers in Konzentrationen von bis zu 2 % effizient erreicht werden.
  • Aus diesen Agarosegelen (bis 4 %) können DNA-Fragmente mit hoher Effizienz mit einem Aufreinigungskit oder einem Elektroelutionssystem aufgereinigt werden
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
Summenformel C24H38O19
Molekulargewicht (g/mol) 630.55
MDL-Nummer MFCD00081294
InChI-Schlüssel MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Synonym Galactan Hydrokolloid, 3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, FastLane agarose, Indubiose A4
Spezifikation
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt < 67 °C (1,5 %Gel)
Farbe Weiß
Menge 50 g
Elektroendosmose (EEO) ≤0,12
Gelierungstemperatur < 26 °C (1,5 % Gel)
Gelstärke > 600 g/cm² (1,5 % Gel)
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (15 mg/ml).
Güte Molekularbiologie