Learn More
Agarose (Isoelectric Focusing of Proteins/IEF Grade), Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
25 g
Beschreibung
Highly purified agarose for separating proteins by isoelectric focusing.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Agarose |
| Namenshinweis | Isoelectric Focusing of Proteins |
| Physikalische Form | Powder/Solid |
| CAS | 9012-36-6 |
| Farbe | Cremefarben |
| Menge | 25 g |
| DNase | DNase-frei |
| Elektroendosmose (EEO) | Not Detected |
| Gelierungstemperatur | 34° to 45°C |
| Gelstärke | 500g/cm2min. |
| Mehr anzeigen |