Learn More
Melford Agarose Low EEO
Artikelnummer. 30017978
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30017978 500 g 500 Gramm
30017977 50 g 50 Gramm
30017975 100 g 100 Gramm
30017976 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30017978 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. A20080500.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Molekularbiologie-Note.
Molekularbiologie-Note. Hohe Reinheit für die präparative und analytische Elektrophorese von Nukleinsäuren > 1000 bp.
Geliertemperatur:
34,5 -37,5 °C
Sulfat:
0,15
Chancengleichheit:
0,09-0,13
DNA-Bindung:
Keine detektiert
DNA und RNase:
Keine detektiert
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose, Low EEO
CAS 9012-36-6
Menge 500 g
Güte Molekularbiologie