Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose, niedrige Geliertemperatur, Reagenz für die Molekularbiologie
Artikelnummer. p-7057477
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 15410557
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66319.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 9012-36-6
Agarose is useful in separation of nucleic acids electrophoretically because agarose gels have larger pore sizes than cross linked acrylamide gels at low concentrations and in chromatographic separations by either beading the agarose or cross-linking it. Agarose gels are also used in immunoelectrophoresis (IEP) and double-diffusion Ouchterlony plates to demonstrate antibody-antigen reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Agarose eignet sich für die elektrophoretische Trennung von Nukleinsäuren, da Agarose-Gele bei niedrigen Konzentrationen größere Porengrößen als quervernetzte Acrylamid-Gele haben, und für chromatographische Trennungen entweder durch Beading oder durch Crosslinking der Agarose. Agarose-Gele werden auch bei der Immunelektrophorese (IEP) und bei der Doppeldiffusion von Ouchterlony-Platten zur Demonstration von Antikörper-Antigen-Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Gelstärke (1.5 % w/v):>500 g/cm^2; Geliertemperatur: <24 bis 28 °C; EEO: <0.12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
MDL-Nummer MFCD00081294
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose
Namenshinweis low gelling temperature, Molecular Biology Reagent
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 65°C
Farbe Weiß
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.