Learn More
MP Biomedicals™ Agarose, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11442940 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11442940 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11442940 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0210026780
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für analytische und präparative Elektrophoreseverfahren. Agarose, MP Biomedicals ist ein gereinigtes lineares Galactan-Hydrokolloid, das aus Agar oder agarhaltigen Algen isoliert wurde. Es ist speziell für die Rückgewinnung aktiver DNA nach der Trennung entwickelt worden, mit min
Es handelt sich um ein Standard-Agarose-Gel mit guter Gelstärke und Klarheit, geeignet für alle allgemeinen Anwendungen.
  • Nützlich zur elektrophoretischen Trennung von Nukleinsäuren, da Agarosegele bei niedrigen Konzentrationen größere Porengrößen aufweisen als vernetzte Acrylamidgele.
  • Nützlich bei chromatographischen Trennungen durch entweder Aufperlen des Agarosegels oder durch Vernetzung.
  • Agarosegele werden in der Immunelektrophorese (IEP) und auf Doppeldiffusions-Ouchterlony-Platten verwendet, um Antikörper-Antigen-Reaktionen nachzuweisen.
Spezifikation
Menge 100 g
Produkttyp Agarose-Gel