Learn More
Abnova™ Agarose Ultra Pure
Artikelnummer. 16052565
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16052565 500 g 500 Gramm
16042565 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16052565 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. D0021.500g
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00 €
    701.22 € / 500 Gramm
    Sparen 343.78 €
    32% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal für die tägliche Analyse von Nukleinsäuren durch Gelelektrophorese oder Blotting (Northern oder Southern). Auch geeignet für Proteinanwendungen.
Mit dem Ethidiumbromid-Assay wurde keine Hintergrundfluoreszenz nachgewiesen. DNase-/RNase-frei
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR, Elektrophorese
Menge 500 g
Lagerungsbedingungen Bei Raumtemperatur lagern Lichtempfindlich