Beschreibung
- In Größen von 12 bis 500 ml erhältlich.
- Optionale Belüftungsabdeckungen
- Druckfeste Sicherheitsverschlussvorrichtungen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Komfort-Mahlbecher |
| Kapazität (metrisch) | 80 mL |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für PM 100, PM 200, PM 400 und S 100 |
| Material | Agate |