Learn More
RETSCH Komfort-Mahlbecher aus Achat
Artikelnummer. 10184822 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
80 mL
125 mL
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10184822 250 ml 1 Stück
10608321 125 mL 1 Stück
10032682 500 ml 1 Stück
10710653 50 ml 1 Stück
10044901 80 mL 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 10184822
Marke: RETSCH 01.462.0220
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie diese Mahlbecher mit Retsch™ Kugelmühlen. Retsch™ Komfort-Mahlbecher aus Achat verfügen über eine O-Typ-Abdichtung für einen sicheren Betrieb.
  • In Größen von 12 bis 500 ml erhältlich.
  • Optionale Belüftungsabdeckungen
  • Druckfeste Sicherheitsverschlussvorrichtungen
Spezifikation
Produkttyp Komfort-Mahlbecher
Kapazität (metrisch) 250 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Für PM 100, PM 400 und S 100
Material Agate