Learn More
RETSCH Agate Mahlkugeln
Artikelnummer. 10529711 Alle ansehen Retsch Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
5 mm
7 mm
10 mm
15 mm
30 mm
40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10529711 5 mm 1 Stück
10401223 10 mm 1 Stück
10156451 40 mm 1 Stück
10019110 30 mm 1 Stück
10430771 7 mm 1 Stück
10573823 15 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10529711 Lieferant RETSCH Lieferanten-Nr. 05.368.0024
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Material: Achat
Volumen: 10mL
Spezifikation
Produkttyp Mahlkugeln
Durchmesser (metrisch) 5 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) MM 200 und MM 301
Material Agate