Learn More
RETSCH Mahlbecher aus Achat
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für MM 200 Schwingmühle
Für Schwingmühle MM 301
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Schraubverschluss-Mahlbecher
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Für den Gebrauch mit Retsch Mühlen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mahlbecher |
| Kapazität (metrisch) | 5 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für MM 200 Schwingmühle |
| Material | Agate |